Stoppers, rubber, red, different sizes
15,0 mm, 50,0 mm, 6,5 mm
Katalog # 217-9448
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datablad
Drawing_DRWG00
Teknisk tegning
Specifikationer
- Ø bund:50,0 mm
- Ø top:6,5 mm
- Højde:15,0 mm
- Seq:33