Stoppers, LDPE
ufarvet, 12,5 mm, 14 mm
Leverandør: SEMADENI
Gå til:
Product Details & Documents
Lamellar stoppers made from soft PE-LD.
- Practical grip edge
- Bright tolerance through soft lamellars
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Ø bund:12,5 mm
- Ø top:14 mm
- Farve:ufarvet
- Seq:06