Sample container, with screw cap
40 ml, 30 mm, 70 mm, klar, PS
Katalog # 216-4040
Leverandør: DELTALAB
Gå til:
Product Details & Documents
Graduated containers made of PP or PS, with PE caps.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Udv.Ø:30 mm
- Kapacitet:40 ml
- Farve:klar
- Højde:70 mm
- Materiale:PS
- Seq:01