Sample containers with screw cap
30 ml, 38 mm, 54 mm, GL 40
Katalog # 216-3193
Leverandør: VITLAB
Gå til:
Product Details & Documents
PFA, with PFA screw cap.
- Good chemical resistance
- Temperature resistant from −270 to +250 °C
For sample collection, storage and transport.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Udv.Ø:38 mm
- Gevind:GL 40
- Kapacitet:30 ml
- Højde:54 mm