Jars with screw cap
180 ml, 54 mm, 120 mm
Katalog # 216-3183
Leverandør: VITLAB
Gå til:
Product Details & Documents
White PP.
- Excellent chemical resistance
- Excellent thermal resistance
- Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Udv.Ø:54 mm
- Kapacitet:180 ml
- Højde:120 mm