Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with screw cap
Jars with screw cap
180 ml, 54 mm, 120 mm
Katalog # 216-3183
Leverandør:   VITLAB
Jars with screw cap
Katalog # 216-3183
Leverandør:  VITLAB
Jars with screw cap
Jars with screw cap
180 ml, 54 mm, 120 mm
Price
1.180,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
White PP.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    54 mm
  • Kapacitet:
    180 ml
  • Højde:
    120 mm