Jars with screw cap
90 ml, 54 mm, 62 mm
216-3182
: VITLAB
White PP.
- Excellent chemical resistance
- Excellent thermal resistance
- Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
- Udv.Ø:54 mm
- Kapacitet:90 ml
- Højde:62 mm