Jars with screw cap
60 ml, 38 mm, 90 mm
Katalog # 216-3181
Leverandør: VITLAB
Gå til:
Product Details & Documents
White PP.
- Excellent chemical resistance
- Excellent thermal resistance
- Tightly fitting screw lid
To store and transport samples securely.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Udv.Ø:38 mm
- Kapacitet:60 ml
- Højde:90 mm