Sample container with snap-on cap
50 ml, 30 mm, 97 mm
Katalog # 216-3174
Leverandør: VITLAB
Gå til:
Product Details & Documents
PP, transparent with clear PE-LD snap on cap.
- Available in four sizes
- Leakproof snap-on cap
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Udv.Ø:30 mm
- Kapacitet:50 ml
- Højde:97 mm