Sample container with snap-on cap
5 ml, 20 mm, 25 mm
Katalog # 216-3162
Leverandør: VITLAB
Gå til:
Product Details & Documents
PP, transparent with clear PE-LD snap on cap.
- Available in four sizes
- Leakproof snap-on cap
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Udv.Ø:20 mm
- Kapacitet:5 ml
- Højde:25 mm