Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, with slip lid
Jars, with slip lid
155 mm, 34 mm
Katalog # 216-3160
Leverandør:   SEMADENI
Jars, with slip lid
Katalog # 216-3160
Leverandør:  SEMADENI
Jars, with slip lid
Jars, with slip lid
155 mm, 34 mm
Price
115,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PS, clear
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistance from −10 to 70 °C
Ideal for sampling and storage of solid samples.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    155 mm
  • Højde:
    34 mm
  • Seq:
    08