Orders LinkContactUsLinkComponent
Rustfrit stål Spande
Rustfrit stål Spande
6 L, 280 mm, 190 mm
Katalog # 216-1520
Leverandør:   RSG
Rustfrit stål Spande
Katalog # 216-1520
Leverandør:  RSG
Rustfrit stål Spande
Rustfrit stål Spande
6 L, 280 mm, 190 mm
Price
847,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål, rustfast, poleret finish.
  • Meget god kemisk resistens, meget god termisk resistens
  • Høj kvalitet, meget holdbar
  • Kan fås med låg
Til brug i laboratorier og industrien. Inddelt, med håndtag. Håndtagsøjer uden svejsesømme og med glatte overflader, så de er hurtige og nemme at rengøre.
Documents
Specifikationer
  • Kapacitet:
    6 L
  • Højde:
    190 mm
  • Ø udv.:
    280 mm