Spande
hvid, 5 L, 235 mm, 240 mm
Catalog # 216-1501
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE, hvid.
- Good chemical and temperature resistance
- Graduated with litre scale
- Without spout
Til industri- og laboratorieopgaver. Med håndtag og tætsluttende gennemsigtigt låg.
Specifications
- Kapacitet:5 L
- Farve:hvid
- Højde:240 mm
- Seq:01
- Ø udv.:235 mm