Orders LinkContactUsLinkComponent
Spande
Spande
hvid, 5 L, 235 mm, 240 mm
Catalog # 216-1501
Supplier:   VITLAB
Spande
Catalog # 216-1501
Supplier:  VITLAB
Spande
Spande
hvid, 5 L, 235 mm, 240 mm
Price
220,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
HDPE, hvid.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Graduated with litre scale
  • Without spout
Til industri- og laboratorieopgaver. Med håndtag og tætsluttende gennemsigtigt låg.
Specifications
  • Kapacitet:
    5 L
  • Farve:
    hvid
  • Højde:
    240 mm
  • Seq:
    01
  • Ø udv.:
    235 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 216-1505
    Lid, PP, for 10 l bucket
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 53,20 kr
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • 216-1504
    Lid, PP, for 5 l bucket
    Log in for availability
    1 * 1 Items - 48,40 kr