Pestles
30 mm, 125 mm, 410-0083/410-0084
Katalog # 216-1477
Leverandør: VITLAB
Gå til:
Product Details & Documents
Melamine-formaldehyde, white.
Specifikationer
- Til:410-0083/410-0084
- Ø hoved:30 mm
- Længde:125 mm