Orders LinkContactUsLinkComponent
Pestles
Pestles
30 mm, 125 mm, 410-0083/410-0084
Katalog # 216-1477
Leverandør:   VITLAB
Pestles
Katalog # 216-1477
Leverandør:  VITLAB
Pestles
Pestles
30 mm, 125 mm, 410-0083/410-0084
Price
328,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Melamine-formaldehyde, white.
Specifikationer
  • Til:
    410-0083/410-0084
  • Ø hoved:
    30 mm
  • Længde:
    125 mm