Watch glasses
Watch glass, soda glass, with fused edges, 80 mm
216-1176
: Kavalier
Soda-lime glass.
- Gode kemiske og fysiske egenskaber
- Må kun bruges til opgaver, hvor der ikke opstå høje termiske belastninger
- Hurtig og let at rengøre
With fused edges.
: DIN 12341
- Ø:80 mm
- Beskrivelse:Watch glass, soda glass, with fused edges
- Seq:09