Watch glasses
Watch glass, soda glass, with fused edges, 70 mm
Catalog # 216-1175
Supplier: Kavalier
Jump to:
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Gode kemiske og fysiske egenskaber
- Må kun bruges til opgaver, hvor der ikke opstå høje termiske belastninger
- Hurtig og let at rengøre
With fused edges.
Certifications: DIN 12341
Documents
VWR® for rotary evaporation
Product Literature
Specifications
- Ø:70 mm
- Beskrivelse:Watch glass, soda glass, with fused edges
- Seq:07