Orders LinkContactUsLinkComponent
Watch glasses
Watch glasses
Watch glass, soda glass, with fused edges, 70 mm
Catalog # 216-1175
Supplier:   Kavalier
Watch glasses
Catalog # 216-1175
Supplier:  Kavalier
Watch glasses
Watch glasses
Watch glass, soda glass, with fused edges, 70 mm
Price
34,10 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • Gode kemiske og fysiske egenskaber
  • Må kun bruges til opgaver, hvor der ikke opstå høje termiske belastninger
  • Hurtig og let at rengøre
With fused edges.
Certifications: DIN 12341
Documents
Specifications
  • Ø:
    70 mm
  • Beskrivelse:
    Watch glass, soda glass, with fused edges
  • Seq:
    07