Push-in caps for tubes
LDPE, Caps, Ø×H; 14,5×9 mm, ufarvet
Katalog # 215-0218
Gå til:
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
PROP PE Ø14,5MM T/PRÆPARATRØR KLAR 1 * 100 Items Katalog #212-0214
Produktet 212-0214 ligner 215-0218, men kan have en anden producent og/eller emballage.
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
Caps with rim for sealing test tubes, flasks and bottles.
Specifikationer
- Farve:ufarvet
- Beskrivelse:Caps, Ø×H; 14,5×9 mm
- Materiale:LDPE
- Seq:13