Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type
5000 ml, 228 mm, 190 mm, 500 ml
  213-1919
 :   KARTELL
Bægerglas, lav type
  213-1919
 :  KARTELL
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
5000 ml, 228 mm, 190 mm, 500 ml
558,00 kr
1 * 1 Items
PMP (TPX), krystalklar.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 150 °C (op til 170 °C i korte perioder), autoklaverbare
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
 : ISO 7056.
  • Udv.Ø:
    190 mm
  • Inddelings-interval:
    500 ml
  • Kapacitet:
    5000 ml
  • Højde:
    228 mm
  • Seq:
    09