Bægerglas, lav type
3000 ml, 201 mm, 159 mm, 500 ml
Catalog # 213-1918
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PMP (TPX), krystalklar.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 150 °C (op til 170 °C i korte perioder), autoklaverbare
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
Certifications: ISO 7056.
Documents
Specifications
- Udv.Ø:159 mm
- Inddelings-interval:500 ml
- Kapacitet:3000 ml
- Højde:201 mm
- Seq:08