Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type
1000 ml, 146 mm, 110 mm, 20 ml
Katalog # 213-1916
Leverandør:   KARTELL
Bægerglas, lav type
Katalog # 213-1916
Leverandør:  KARTELL
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
1000 ml, 146 mm, 110 mm, 20 ml
Price
208,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PMP (TPX), krystalklar.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 150 °C (op til 170 °C i korte perioder), autoklaverbare
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
 : ISO 7056.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    110 mm
  • Inddelings-interval:
    20 ml
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Højde:
    146 mm
  • Seq:
    06