Bægerglas, lav type
25 ml, 49 mm, 34 mm, 1 ml
Katalog # 213-1911
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PMP (TPX), krystalklar.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 150 °C (op til 170 °C i korte perioder), autoklaverbare
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
Certifications: ISO 7056.
Documents
Specifikationer
- Udv.Ø:34 mm
- Inddelings-interval:1 ml
- Kapacitet:25 ml
- Højde:49 mm
- Seq:01