Bægerglas, lav type
5000 ml, 229 mm, 188 mm, 500 ml
Catalog # 213-1645
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056.
Specifications
- Udv.Ø:188 mm
- Inddelings-interval:500 ml
- Kapacitet:5000 ml
- Højde:229 mm
- Seq:09