Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
3000 ml, 201 mm, 158 mm, 500 ml
Katalog # 213-1644
Leverandør:   KARTELL
Bægerglas, lav type
Katalog # 213-1644
Leverandør:  KARTELL
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
3000 ml, 201 mm, 158 mm, 500 ml
Price
272,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    158 mm
  • Inddelings-interval:
    500 ml
  • Kapacitet:
    3000 ml
  • Højde:
    201 mm
  • Seq:
    08