Bægerglas, lav type
2000 ml, 183 mm, 132 mm, 50 ml
Katalog # 213-1643
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056.
Specifikationer
- Udv.Ø:132 mm
- Inddelings-interval:50 ml
- Kapacitet:2000 ml
- Højde:183 mm
- Seq:07