Bægerglas, lav type
1000 ml, 147 mm, 109 mm, 20 ml
Katalog # 213-1636
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056.
Specifikationer
- Udv.Ø:109 mm
- Inddelings-interval:20 ml
- Kapacitet:1000 ml
- Højde:147 mm
- Seq:06