Bægerglas, lav type
500 ml, 119 mm, 87 mm, 10 ml
Katalog # 213-1641
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
: ISO 7056.
Specifikationer
- Udv.Ø:87 mm
- Inddelings-interval:10 ml
- Kapacitet:500 ml
- Højde:119 mm
- Seq:05