Bægerglas, lav type
100 ml, 72 mm, 51 mm, 5 ml
Catalog # 213-1633
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056.
Specifications
- Udv.Ø:51 mm
- Inddelings-interval:5 ml
- Kapacitet:100 ml
- Højde:72 mm
- Seq:03