Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
25 ml, 49 mm, 34 mm, 1 ml
Catalog # 213-1631
Supplier:   KARTELL
Bægerglas, lav type
Catalog # 213-1631
Supplier:  KARTELL
Bægerglas, lav type
Bægerglas, lav type
25 ml, 49 mm, 34 mm, 1 ml
Price
17,60 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig.
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug 100 °C
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056.
Specifications
  • Udv.Ø:
    34 mm
  • Inddelings-interval:
    1 ml
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Højde:
    49 mm
  • Seq:
    01