Mikrocentrifugerør
1,5 ml, grøn, with attached lid, non graduated, conical bottom, non sterile
Katalog # 211-2903
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP.
- Ideel til mikroanalyse
- Tåler centrifugering op til 14 000×g
Specifikationer
- Model:with attached lid
- Version:non graduated, conical bottom, non sterile
- Kapacitet:1,5 ml
- Farve:grøn
- Seq:04