Mikrocentrifugerør
1,5 ml, gul, with attached lid, non graduated, conical bottom, non sterile
Katalog # 211-2901
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP.
- Ideel til mikroanalyse
- Tåler centrifugering op til 14 000×g
Documents
Specifikationer
- Model:with attached lid
- Version:non graduated, conical bottom, non sterile
- Kapacitet:1,5 ml
- Farve:gul
- Seq:03