Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks til mikrocentrifugerør

Racks til mikrocentrifugerør

blå, 100, 1,5 ml, 263×109,5×45 mm
Katalog # 732-2001
Leverandør:   KARTELL
Racks til mikrocentrifugerør
Katalog # 732-2001
Leverandør:  KARTELL
Racks til mikrocentrifugerør
Racks til mikrocentrifugerør

blå, 100, 1,5 ml, 263×109,5×45 mm

Price
120,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

PP, autoklaverbare.

  • Alsidige racks, kan anvendes under tørre forhold, i vandbade eller i frysere
  • Kan stables - både fyldt og tomt
  • Nummereret for nem prøveidentifikation

Kan rumme 100×1,5 ml mikrorør med lukkede hætter eller uden hætter. Kan også rumme 50×1,5 ml mikrorør med åbne hætter.

Documents

Specifikationer
  • Til rør:
    1,5 ml
  • Ant. huller:
    100
  • Farve:
    blå
  • B×D×H:
    263×109,5×45 mm