Stools, Vinyl
Rundt sæde i blødt skum med høj densitet og forstærket 5-delt, ridsefast understel i krom, 550 - 790 mm, Skinner, +, Gaslift i krom med højdejustering og støddæmper
Katalog # 132-7809
Leverandør: Kango
Gå til:
Product Details & Documents
Stools with high density comfortable foam and vinyl coating.
- Seat is surrounded by an edge protection strip
- Ergonomically designed seat with slip-resistant surface
- Available with castors or glides
- Can also be equipped with a footring
- Gas lift column with height adjustment and shock absorber
- 5-branch scuff resistant reinforced base
Stools
Compact, polyvalent, easy to disinfect and easily adjustable
Round seats
Diameter of the seat: 300 mm
Documents
Stools, Vinyl Classic
Datablad
Specifikationer
- Beskrivelse:Rundt sæde i blødt skum med høj densitet og forstærket 5-delt, ridsefast understel i krom
- Højde:550 - 790 mm
- Seq:35
- Størrelse:Skinner
- Fodstøttering:+
- med:Gaslift i krom med højdejustering og støddæmper