Orders LinkContactUsLinkComponent
Stools, Vinyl
Stools, Vinyl
Rundt sæde i blødt skum med høj densitet og forstærket 5-delt, ridsefast understel i krom, 550 - 790 mm, Skinner, +, Gaslift i krom med højdejustering og støddæmper
Katalog # 132-7809
Leverandør:   Kango
Stools, Vinyl
Katalog # 132-7809
Leverandør:  Kango
Stools, Vinyl
Stools, Vinyl
Rundt sæde i blødt skum med høj densitet og forstærket 5-delt, ridsefast understel i krom, 550 - 790 mm, Skinner, +, Gaslift i krom med højdejustering og støddæmper
Price
1.790,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stools with high density comfortable foam and vinyl coating.
  • Seat is surrounded by an edge protection strip
  • Ergonomically designed seat with slip-resistant surface
  • Available with castors or glides
  • Can also be equipped with a footring
  • Gas lift column with height adjustment and shock absorber
  • 5-branch scuff resistant reinforced base
Stools
Compact, polyvalent, easy to disinfect and easily adjustable
Round seats
Diameter of the seat: 300 mm
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Rundt sæde i blødt skum med høj densitet og forstærket 5-delt, ridsefast understel i krom
  • Højde:
    550 - 790 mm
  • Seq:
    35
  • Størrelse:
    Skinner
  • Fodstøttering:
    +
  • med:
    Gaslift i krom med højdejustering og støddæmper