Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
2,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
  40447.K7
Buffer Solutions
  40447.K7
 :  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
2,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
 :  
1.110,00 kr
1 * 4 L
  • Pakn:
    4 L
  • Referencetemperatur:
    25 °C
  • pH nøjagtighed:
    ±0.01
  • pH-værdi:
    2,00
  • Cat. No.:
    40447.K7
  • Udseende:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00146252