Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
2,00, ±0.01, 25 °C, 500 mL
Katalog # 40447.AP
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Buffer Solutions
Katalog # 40447.AP
CAS nummer:  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
2,00, ±0.01, 25 °C, 500 mL
CAS nummer:  
Price
397,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    500 mL
  • Referencetemperatur:
    25 °C
  • pH nøjagtighed:
    ±0.01
  • pH-værdi:
    2,00
  • Cat. No.:
    40447.AP
  • Udseende:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00146252
Specifikationer