Orders LinkContactUsLinkComponent
Swabs
Swabs
Sterile swabs, PS/viscose, 2,2 mm, 200 mm, +
Katalog # 115-8271
Leverandør:   DELTALAB
Swabs
Katalog # 115-8271
Leverandør:  DELTALAB
Swabs
Swabs
Sterile swabs, PS/viscose, 2,2 mm, 200 mm, +
Price
1.600,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
Sterile swabs for samples that do not require a transport container.
Certifications: IVD.
Packaging: Individual peel pouches.
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Ø:
    2,2 mm
  • Steril:
    +
  • Beskrivelse:
    Sterile swabs
  • Længde:
    200 mm
  • Seq:
    005
  • Skaft/hoved:
    PS/viscose