Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, Specpure®
4,00, ±0,01, Phthalat, rød, 25 °C, Glass bottle, 1 L
Katalog # 38713.K2
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
Katalog # 38713.K2
CAS nummer:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
4,00, ±0,01, Phthalat, rød, 25 °C, Glass bottle, 1 L
CAS nummer:  
Price
637,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • pH buffer type:
    Phthalat
  • Pakn:
    1 L
  • Referencetemperatur:
    25 °C
  • Farve:
    rød
  • pH nøjagtighed:
    ±0,01
  • pH-værdi:
    4,00