Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonat, blå, 25 °C, Glass bottle, 500 mL
Katalog # 38709.AP
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
Katalog # 38709.AP
CAS nummer:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonat, blå, 25 °C, Glass bottle, 500 mL
CAS nummer:  
Price
400,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • pH buffer type:
    Carbonat
  • Pakn:
    500 mL
  • Referencetemperatur:
    25 °C
  • Farve:
    blå
  • pH nøjagtighed:
    ±0,01
  • pH-værdi:
    10,00
Specifikationer