Orders LinkContactUsLinkComponent
Lead(II)-2-ethylhexanoate
250 g
Katalog # 36711.30
Sundhed
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Lead(II)-2-ethylhexanoate
Katalog # 36711.30
CAS nummer:  301-08-6
Lead(II)-2-ethylhexanoate
Lead(II)-2-ethylhexanoate
250 g
CAS nummer:  301-08-6
Price
1.530,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 g
Product Details & Documents
CAS No.: 301-08-6 Molecular Formula: C16H30O4Pb Formula Weight: 493.61 Physical Form: Viscous Liquid Density: 1.56 Odour: Odourless UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00014003
Synonymer:  Lead(II) 2-ethylhexanoate
  • CAS nummer:301-08-6
  • Formel:C₁₆H₃₀O₄Pb
  • MDL nummer:MFCD00014003
  • Molecular Weight:493.61 g/mol
  • Tæthed:1,56
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:206-107-0
  • ADR:9,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    250 g
Specifikationer