Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Tilbehør til rystevandbade

Bærebakke til Erlenmeyer-kolber, rummer 8 kolber, 500 ml
  462-4116
Tilbehør til rystevandbade
  462-4116
Tilbehør til rystevandbade
Tilbehør til rystevandbade

Bærebakke til Erlenmeyer-kolber, rummer 8 kolber, 500 ml

 
1.720,00 kr
   
1 * 1 Items
 
 
  • Beskrivelse:
    Bærebakke til Erlenmeyer-kolber, rummer 8 kolber
  • Seq:
    04
  • Til:
    500 ml
Accessories

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 462-4109
    Aftageligt låg i rustfri stål
    TW20, SW22, SW23
       
    1 * 1 Items - 2.640,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 461-3619
    Hule PP-kugler, 20 mm Ø
    Åbne varmebade, termostatbade, vandbade og rystevandbade
       
    1 * 1.000 Items - 1.090,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 461-3905
    Aftageligt Makrolon® låg
    TW20, SW22, SW23
       
    1 * 1 Items - 2.220,00 kr

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.