VWR®, Bægerglas, lav type
600 ml, 126,5 mm, 100 mm, 50 ml
213-1726
PP, highly translucent.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til +121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug +100 °C
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Documents
213-1624
Images 360
- Udv.Ø:100 mm
- Inddelings-interval:50 ml
- Kapacitet:600 ml
- Højde:126,5 mm
- Seq:06