VWR®, Bægerglas, lav type
400 ml, 111,5 mm, 87 mm, 50 ml
Katalog # 213-1725
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
PP, highly translucent.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til +121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug +100 °C
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Documents
213-1624
Billeder 360
Specifikationer
- Udv.Ø:87 mm
- Inddelings-interval:50 ml
- Kapacitet:400 ml
- Højde:111,5 mm
- Seq:05