VWR®, Bægerglas, lav type
3000 ml, 212 mm, 170 mm, 250 ml
Katalog # 219-1644
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
PP, highly translucent.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til +121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug +100 °C
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
: ISO 7056
Specifikationer
- Udv.Ø:170 mm
- Inddelings-interval:250 ml
- Kapacitet:3000 ml
- Højde:212 mm
- Seq:09