VWR®, Bægerglas, lav type
2000 ml, 187 mm, 149 mm, 200 ml
Katalog # 216-1643
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
PP, highly translucent.
- God kemisk resistens
- Varmeresistent op til +121 °C (i 20 minutter), langvarigt brug +100 °C
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til generel laboratoriebrug. Med tud og med blå, meget letlæselige, støbte gradueringer.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Documents
213-1624
Billeder 360
Specifikationer
- Udv.Ø:149 mm
- Inddelings-interval:200 ml
- Kapacitet:2000 ml
- Højde:187 mm
- Seq:08