Precision probes, T
Robust probe med specialhåndtag og forstærket kabel, −50…+350 °C, ±0,2 (−20…+70);
±1,0 °C, 5×115 mm
±1,0 °C, 5×115 mm
Katalog # 620-3658
Leverandør: Testo
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Område:−50…+350 °C
- Beskrivelse:Robust probe med specialhåndtag og forstærket kabel
- Seq:09
- Nøjagtighed:±0,2 (−20…+70);
±1,0 °C - Ø×L:5×115 mm