Orders LinkContactUsLinkComponent
Homogenisator, Dounce-type
Homogenisator, Dounce-type
40 ml, 32×140 mm, 285 mm
Katalog # 432-1273
Leverandør:   DWK Life Sciences
Homogenisator, Dounce-type
Katalog # 432-1273
Leverandør:  DWK Life Sciences
Homogenisator, Dounce-type
Homogenisator, Dounce-type
40 ml, 32×140 mm, 285 mm
Price
6.540,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2 Items
Product Details & Documents
Borosilikatglas. Designet til at tilbageholde en høj procentdel af cellekerne og mitochondrie i bløddele. Pistilkuglen er omgivet af væske under drift, hvilket hindrer varmeudvikling. Friktion reduceres, og glasakkumulering reduceres.
  • Morteren har et stort reservoir og hældekant
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certifications: Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas (overholder standarderne ASTM type I klasse A og USP type I).
Leveringsinformation: Hver morter leveres med en 'løs' pistil (0,114 mm ±0,025 mm), og en 'tæt' pistil (0,05 mm ±0,025 mm).
Specifikationer
  • Kapacitet:
    40 ml
  • Seq:
    04
  • Samlet længde:
    285 mm
  • Ø udv. × længde:
    32×140 mm