VWR®, Pasteurpipetter
Uden prop, 2 ml, 150 mm
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Natronkalkglas, til engangsbrug.
- Usteril
- Fremstillet på automatiske maskiner for at sikre fuldt ensartet produktion
- Konisk øvre åbning til vatprop
- Diam. øverst: 7,1 mm, vægtykkelse: 0,53 mm, spids Ø: 1,50 mm
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerCentrifugation Solutions from Avantor VWR® for Centrifugation VWR® for Liquid Handling VWR® Glassware Solutions
Produktlitteratur
CoC VWR Pasteur Pipettes Disposable Non-Sterile CoC VWR® Pasteur Pipettes CoC_VWR_PASTEUR_PIPETTES_DISPOSABLE_NON_STERILE COC_VWRI612-1701_191920 CoC_VWRI612-1701_201020
More
CoC VWR®, Pasteur Pipettes.pdf
Overensstemmelseserklæring
Specifikationer
- Kapacitet:2 ml
- Beskrivelse:Uden prop
- Længde:150 mm
- Seq:002