Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Ekstra 80 ml formalingskammer, til lavtemperaturapplikationer (-200 °C). ETFE og forstærket glasfiber med indløb af rustfrit stål, med god kemisk resistens
Katalog # 412-0001
Leverandør:   IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Katalog # 412-0001
Leverandør:  IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Ekstra 80 ml formalingskammer, til lavtemperaturapplikationer (-200 °C). ETFE og forstærket glasfiber med indløb af rustfrit stål, med god kemisk resistens
Price
4.360,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Ekstra 80 ml formalingskammer
  • Seq:
    01
  • Til:
    til lavtemperaturapplikationer (-200 °C). ETFE og forstærket glasfiber med indløb af rustfrit stål, med god kemisk resistens