Orders LinkContactUsLinkComponent
Pumpedrev
Pumpedrev
Peristaltisk pumpe, PD 5001 med multikanals adapter, 225 mm, 256 mm, 166 mm, 230 V/50/60 Hz
Katalog # 224-0754
Pumpedrev
Katalog # 224-0754
Pumpedrev
Pumpedrev
Peristaltisk pumpe, PD 5001 med multikanals adapter, 225 mm, 256 mm, 166 mm, 230 V/50/60 Hz
Price
26.560,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Model PD 5001 og PD 5006 til standardopgaver. Peristaltiske pumper er ideelle til transport og udmåling af aggressive, slibende eller ætsende opløsninger og kan også bruges til sterile medier under lavt tryk. Mediet, som skal flyttes, kommer kun i kontakt med rørledningen og der kan derfor ikke forekomme kontamination. Velegnet til transport af højviskøse medier op til 10.000 mPas. Pumperne er selvsugende uden forseglinger eller ventiler. De kan bruges til filtrering og separering i fødevareindustrien, inden for bioteknologi, til vandrensning og til generelle laboratorieopgaver. Tryk- og vakuumforskydning er muligt. Vedligeholdelsesfrie motorer sikrer en lang levetid.
  • Analog hastighedskontrol
  • Elektronisk hastighedskontrol
  • Kontrolnøjagtighed ±2%
  • Reversibel rotationsretning (venstre/højre)
  • Stabelbart kabinet (maks. 3 pumpedrev)
  • Beskyttelsesklasse IP 30
Model PD 5001:
Klassificeret flow med enkeltkanalspumpehoved: 0,7 - 729 ml/min./Klassificeret flow med multikanalspumpehoved: 0,01-336 ml/min
Hastighedsområde: 10 - 120 min⁻¹
Hastighedskontrol: Analog styreenhed med feedback
Hastighedsindstilling: Skala
Kan udstyres med to pumpehoveder: SP Quick og SP Quick D (kombination)
Multikanalspumpedrev m. multikanalsadapter. Kan udstyres med C 4, C 8 og C 12 multikanalspumpehoveder
Model PD 5006:
Klassificeret flow: 3,3 - 3644 ml/min
Hastighedsområde: 50 - 600 min⁻¹
Hastighedskontrol: Analog styreenhed med feedback
Hastighedsindstilling: Skala
Pumpedrevet er ikke velegnet til multikanalspumpehoveder og til pumpehovedmodellen SP Quick D
Specifikationer
  • Power:
    230 V/50/60 Hz
  • Beskrivelse:
    Peristaltisk pumpe, PD 5001 med multikanals adapter
  • Højde:
    225 mm
  • Længde:
    256 mm
  • Seq:
    01
  • Bredde:
    166 mm