Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Petriskåle

Petriskåle

Uden ribber, 94 mm, 16 mm, Ikke steril, 20/sleeve
Katalog # 391-3661
Leverandør:   Greiner Bio-One
Petriskåle
Katalog # 391-3661
Leverandør:  Greiner Bio-One
Petriskåle
Petriskåle

Uden ribber, 94 mm, 16 mm, Ikke steril, 20/sleeve

Price
964,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 480 Items
Product Details & Documents

Fremstillet i krystalklart PS for den bedst mulige anvendelse med mikroskop. Versioner med eller uden ventilationshuller.

  • Nem at stable
  • Kraftig konstruktion for god termisk resistens ved arbejde med varm agar
  • Med ventilationshuller til bedre gasudveksling, eller uden ventilationshuller for lange inkubationstider

Documents

Specifikationer
  • Ø:
    94 mm
  • Pakket:
    20/sleeve
  • Sterilitet:
    Ikke steril
  • Version:
    Uden ribber
  • Højde:
    16 mm
  • Seq:
    05
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.