Klemmer til koniske standardslib
Klemmer til konisk slebne samlinger, 19/26
Katalog # 201-1080
Leverandør: Lenz Laborglas
Gå til:
Product Details & Documents
Nickel-chromium steel. For conical ground joint connections.
- Hurtig og let at anvende
- God termisk resistens, god kemisk resistens
Bestillingsoplysninger: Skruer til fastgørelse fås.
Specifikationer
- Til NS:19/26
- Beskrivelse:Klemmer til konisk slebne samlinger