Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
di-natriumtetraborat decahydrat, 9,184 (25 °C), Plastic bottle, 5×100 ml, 5
Leverandør: Merck
Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Katalog # 1.07203.0105
Leverandør: Merck
CAS nummer:
Gå til:
Product Details & Documents
Materialer til præcis kalibrering og kontrol af pH-instrumenter.
- Sporbar til NIST primær standard og PTB
- Maks. afvigelse ±0,003 pH enheder
- pH-måleværdien er bestemt i et uafhængigt autoriseret kalibreringslaboratorium (DKD-K-14301)
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerCertipur
Produktlitteratur
MERC1.07203.0105_TDS_EN
Datablad
ProductPage_101964 ProductPage_101964 ProductPage_101965
Produktspecifikation
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Plastic bottle
- Pakn:5
- Beskrivelse:di-natriumtetraborat decahydrat
- Pk Info:5×100 ml
- pH-værdi:9,184 (25 °C)
- Cat. No.:1.07203.0105
- M-Clarity quality level:MQ300